Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Textured Surgical Gloves
Latex, powder-free surgical gloves with a micro-textured finish for secure instrument handling and grip during sterile procedures.
Marke:  Ansell 331300655
35.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17833702
  • 45.00 € / 50 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Beschreibung
Beschreibung
  • ASTM D3577 certified
  • Micro-textured finish with special external surface treatment to ensure exceptional grip under dry and damp conditions
  • Ideal thickness to optimize tactile sensitivity and protection
  • DERMASHIELD™ Technology internal polymer coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D3577, ISO 10282
Nein
0.65
Zur einmaligen Verwendung
8,66 ± 0,79 mil
Spezifisch
Nein
7,87 ± 0,79 mil
Puderfrei
Steril
0,2 ± 0,02 mm
11,4 in.
EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Healthcare
Natural
Fully Textured
0,22 ± 0,02 mm
No
Latex
0,2 ± 0,02 mm
5.5
7,87 ± 0,79 mil
GAMMEX-3313006
290 mm