Learn More
GAN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen GAN
Konzentration 0.28 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16852884
Unterlagen ansehen
Proteintech
14305-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16842884
Unterlagen ansehen
Proteintech
14305-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the cytoskeletal BTB/kelch repeat family. The encoded protein plays a role in neurofilament architecture and is involved in mediating the ubiquitination and degradation of some proteins. Defects in this gene are a cause of giant axonal neuropathy.
Spezifikation
Spezifikation
GAN
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q8CA72, Q9H2C0
209239, 307893, 8139
GAN Fusion Protein Ag5421
Primary
-20°C
GAN
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GAN, GAN1, gigaxonin, Kelch like protein 16, KLHL16
GAN
IgG
Antigen Affinity Chromatography