Learn More
Germanium(IV)-chlorid, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11386008
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
500 g
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10038-98-9
Summenformel Cl4GeH8
Molekulargewicht (g/mol) 222.49
MDL-Nummer MFCD00011029
InChI-Schlüssel VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Spezifikation
Siedepunkt 83.1°C
Chemischer Name oder Material Germanium(IV) chloride
Schmelzpunkt -49.5°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel GeCl4
UN-Nummer UN3264
Merck Index 14,4410
IUPAC-Name Tetrachlorgerman
Formelmasse 214.4
Reinheit (%) 99.9999%
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Feuchtigkeitsempfindlich
Dichte 1.874g/mL