Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Glasperlen
Zur Aufbereitung von Proben zu Pulver
Marke:  Edmund Bühler GmbH™ 0001 064
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10041041
  • 55.60 € / 1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Glas
  • PBO-frei
  • jeweils 1 kg in Kunststoffflasche
  • Zur Auflösung von Proben in Pulver
Spezifikation
Spezifikation
Glas
0.13 mm
PBO-frei