Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Mehrzweckstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marque: Hirschmann™ 2822166
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Mit Polyethylenstopfen
- Mit bernsteinfarbener Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Specifica
DIN EN ISO 1042 | |
20 ml | |
105 mm | |
12/21 NS Standardschliff | |
Ja |
Polyethylen | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
±0.04 ml | |
±0.04 ml | |
Klasse A |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto