Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, konisch
Transparente Zentrifugenröhrchen aus Glas bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Konische Karl Hecht™ Glaszentrifugenröhrchen sind graduiert/nicht graduiert, geriffelt/randlos erhältlich und bestehen aus AR™-Sodaglas oder Duran™ Borosilikatglas.
Marke: Karl Hecht™ 40939001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konischer Boden
- Graduiert oder nicht graduiert.
- Mit Rand oder randlos.
- AR™-Natronglas oder Duran™ Borosilikat.
Spezifikation
10 bis 15 ml | |
Zentrifuge | |
112 mm | |
17 mm | |
Randlose Zentrifugenröhrchen |
Kalknatronglas | |
100/Karton | |
Konisch | |
10 ml, 1/10 mit Markierung bei 15 ml |