Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, konisch
Transparente Zentrifugenröhrchen aus Glas bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Konische Karl Hecht™ Glaszentrifugenröhrchen sind graduiert/nicht graduiert, geriffelt/randlos erhältlich und bestehen aus AR™-Sodaglas oder Duran™ Borosilikatglas.
Marke:  Karl Hecht™ 40939002
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10297041
  • 329.00 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Konischer Boden
  • Graduiert oder nicht graduiert.
  • Mit Rand oder randlos.
  • AR™-Natronglas oder Duran™ Borosilikat.
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 15 ml
Zentrifuge
112 mm
17 mm
Randlose Zentrifugenröhrchen
Kalknatronglas
100/Karton
Konisch
15 ml, 1/10