Learn More
Brady™ X2 101MM YLLW MOUNTING RAILS
Marke:  Brady™ 051264
Artikelnummer. 11741176
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Becher-Block-Komponenten
Gelb
Unterbrecherblocker-Komponenten – 101 mm gelbe Montageschienen