Learn More
GLRA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen GLRA2
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16852224
Unterlagen ansehen
Proteintech
13831-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16842224
Unterlagen ansehen
Proteintech
13831-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Glycine is an inhibitory neurotransmitter in the central nervous system. The glycine receptor (GlyR) is a member of the nicotinic acetylcholine receptor of ligand-gated ion channels. This receptor has important roles in a variety of physiological processes, especially in mediating inhibitory neurotransmission in the spinal cord and brain stem. GlyR is a pentameric receptor comprised of alpha and beta subunits. Four alpha-subunits (GLRA1, GLRA2, GLRA3, GLRA4) and one beta-subunit (GLRB) of GlyR have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
GLRA2
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P22771, P23416, Q7TNC8
237213, 24397, 2742
GLRA2 Fusion Protein Ag4743
Primary
-20°C
GLRA2
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GLR, GLRA2, glycine receptor, alpha 2
GLRA2
IgG
Antigen Affinity Chromatography