Learn More
Glutathion-reduziert, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Glutathion ist ein nützliches Tripeptid, das an vielen Aspekten des Metabolismus beteiligt ist, einschließlich am Transport von γ-Glutamylaminosäuren und an der reduktiven Spaltung von Disulfid-Bindungen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glutathione Reduced |
Schmelzpunkt | 182°C |
Farbe | Weiß |
pH | 3 |
Glührückstand | 0.01% max. |
Verlust bei Trocknung | Report % |
Prozentgehaltsbereich | ≥98 % |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 4511 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Glutathione reduced