Learn More
Glycerin, 100 % auf Pflanzenbasis, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Catalog No. 15527984
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Poly-Eimer
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzerin
Flammpunkt 199.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Menge 4 l
Relative Dichte 1 l = 1.26 kg
Formelmasse 92.1
Reinheit (%) 100 % auf vegetabiler Basis
Güte Multi-Kompendium/USP