missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycerin (ultrarein 99.5 %)

Catalog No. p-139080 Alle ansehen MP Biomedical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 l
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glycerin (ultrarein 99.5 %)
Menge 500 ml
Güte Ultrapure
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt