Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ≥99.5 %, Zellkultur-Reagenz
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J62407.36
Menge 500 g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464789
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This buffer solution is used for eluting (dissociating) antibodies in various antibody purification procedures such as affinity purification of antibody using peptide coupled to a column. It is widely used as a buffer for a variety of immunological applications. Glycine is also used as an eluent in column chromatography. Glycine has been reported for use in the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diese Pufferlösung wird für die Elution (Dissoziation) von Antikörpern in verschiedenen Antikörperaufreinigungsverfahren wie der Affinitätsreinigung von Antikörpern mit an eine Säule gekoppeltem Peptid verwendet. Es wird häufig als Puffer für eine Vielzahl immunologischer Anwendungen verwendet. Glycin wird auch als Eluent in der Säulenchromatographie verwendet. Glycin wurde zur Verwendung bei der enzymatischen Bestimmung von Lactat mit Milchdehydrogenase berichtet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml) und Aceton (schwer löslich). Unlöslich in Alkohol und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Empfohlene Lagertemperatur 2 – 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
56-40-6
75.07
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
750
2-Aminoessigsäure
C2H5NO2
MFCD00008131
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CHEBI:15428
NCC(O)=O
Spezifikation
Glyzin
56-40-6
Weiß
H2NCH2CO2H
635782
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
NCC(O)=O
75.07
750
Geruchsneutral
≥99.5%
Pulver
∽245°C (decomposition)
5.97
C2H5NO2
MFCD00008131
14,4491
Soluble in water (100mg/ml),and acetone (slightly soluble). Insoluble in alcohol,and ether.
1.595
2-Aminoessigsäure
500 g
CHEBI:15428
75.07
Zellkulturreagenz
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation