Learn More
Glykogen aus Austern, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666.579 g/mol
Marke: Thermo Scientific J16445.22
Menge | 100 g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
9005-79-2 | |
666.579 | |
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N | |
439177 | |
(2 S,3 R,4 S,5 S,6 R)-2-[[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-3-[(2 R,3 R,4 S,5 S,6 R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
C24H42O21 | |
MFCD00081547 | |
glycogen, 2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, glycogen from bovine liver, 2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-3-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
CHEBI:28087 | |
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O |
Spezifikation
Glycogen | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00081547 | |
glycogen, 2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, glycogen from bovine liver, 2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-3-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O | |
666.579 | |
CHEBI:28087 |
9005-79-2 | |
C24H42O21 | |
100 g | |
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N | |
(2 S,3 R,4 S,5 S,6 R)-2-[[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-3-[(2 R,3 R,4 S,5 S,6 R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | |
439177 | |
Powder |