Learn More
Gold-Nanopartikel, 200 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Zur Entwicklung von Peptid- und Proteingoldkonjugaten für Anwendungen wie Blotting, Mikroskopie und TEM
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
Farbe | Braun bis rosa |
Namenshinweis | supplied in 0.1mM PBS |
Menge | 25 mL |
Reinheit (%) | 95% |
Partikelgröße | 200nm |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Form | Flüssig |