Learn More
Gold-Nanostäbe, 9 bis 15 nm Durchmesser x 55 bis 65 nm Länge, Dispersion in Wasser, 850 nm-Absorption, negativ geladen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold nanorods |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 9 to 15nm dia. x 55 to 65nm length, dispersion in water, 850nm Absorption, negatively charged |
Siedepunkt | >60°C (decomposition) |
Menge | 25 mL |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Flüssig |