Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 2 l-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische 2 l-Flaschen aus HDPE mit Graduierung sind entweder mit einzelnem oder doppeltem Verschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf lieferbar.
Marke: Gosselin™ LC2000-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bruchbeständig
- Erhabene Graduierungen
- Großer Mund, weiter Hals
- Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
- Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
Spezifikation
2 L | |
Square | |
Natural Seal | |
109mm | |
Unsteril | |
Blau | |
Ja | |
Ja | |
HDPE |
Naturfarben | |
58 mm | |
HDPE | |
50/Karton | |
96 mm | |
EC N°1935/2004 | |
Ja | |
230 mm | |
Doppel |