Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 500 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische Flaschen aus HDPE mit Graduierung sind entweder mit einzelnem Verschluss, mit doppeltem Verschluss oder mit einem auslaufsicheren Verschluss lieferbar.
Marke: Gosselin™ LC500-16
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bruchbeständig
- Erhabene Graduierungen
- Großer Mund, weiter Hals
- Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
- Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
Spezifikation
500 ml | |
Quadratisch | |
Double red HDPE screw cap and natural seal | |
76 mm | |
Unsteril | |
Rot | |
Ja | |
Ja | |
HDPE |
Naturfarben | |
58 mm | |
HDPE | |
150/Schachtel | |
76 mm | |
EC N°1935/2004 | |
Ja | |
122 mm | |
Schraubkappe |