Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Die vordosierte Menge Natriumthiosulfat hemmt die Wirkung von in Wasser gelöstem Chlor, Brom und Ozon. Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen werden aus transparentem HDPE hergestellt.
Marke: Gosselin™ FC520-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bruchsicher
- Mit eingeprägten Graduierungen
- Wahlweise mit Schraubverschluss mit Formdichtung oder mit Klappdeckel mit Innenlippe und Sicherungsring
- Bestrahlungssterilisiert und mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
Spezifikation
500 ml | |
22 mm | |
HDPE | |
100/Schachtel | |
70 mm | |
Ja | |
Ja | |
157 mm | |
Manipulationssichere Schraubkappe |
Durchscheinend | |
LDPE-Schraubverschluss, weiß, mit Formdichtung | |
70 mm | |
Unsteril | |
Weiß | |
EC N°1935/2004 | |
Quadratisch | |
LDPE |