Learn More
GPR107 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | GPR107 |
---|---|
Konzentration | 0.35 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16863615
|
Proteintech
25076-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16853615
|
Proteintech
25076-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
GPR107 also named as KIAA1624 or LUSTR1 is 600 amino acid protein, which belongs to the LU7TM family. GPR107 localizes in membrane and is a multi-pass membrane protein. GPR107 is a promising candidate receptor for neuronostatin, and neuronostatin, interacting with GPR107, may play an important role in the central control of cardiovascular function.Spezifikation
GPR107 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q5VW38, Q8BUV8 | |
277463, 57720 | |
GPR107 Fusion Protein Ag18649 | |
Primary | |
-20°C | |
GPR107 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
G protein coupled receptor 107, GCDRP, GPR107, KIAA1624, LUSTR1, Protein GPR107, RP11 88G17 | |
Gpr107 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |