Learn More
GPR116 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen GPR116
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16852514
Unterlagen ansehen
Proteintech
14047-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16842514
Unterlagen ansehen
Proteintech
14047-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
G protein-coupled receptors (GPRs), also known as seven transmembrane receptors, heptahelical receptors or 7TM receptors, comprise a superfamily of proteins that play a role in many different stimulus-response pathways. G protein coupled receptors translate extracellular signals into intracellular signals (G protein activation) and they respond to a variety of signaling molecules, such as hormones and neurotransmitters. GPR116 (G protein-coupled receptor 116) is a 1,346 amino acid multi-pass membrane protein that contains one SEA domain, one GPS domain and three Ig-like domains and belongs to the GPR family. Existing as a dilsulfide-liked homodimer at the cell surface, GPR116 exists as multiple alternatively spliced isoforms and is thought to play a role in regulating and maintaining proper acid-base balance throughout the cell.
Spezifikation
Spezifikation
GPR116
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
G5E8Q8, Q8IZF2, Q9WVT0
221395, 224792, 245977
GPR116 Fusion Protein Ag5214
Primary
-20°C
ADGRF5
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
G protein coupled receptor 116, GPR116, KIAA0758, KPG_001
ADGRF5
IgG
Antigen Affinity Chromatography