Learn More
GPR58/TAAR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | GPR58/TAAR2 |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16803105
|
Proteintech
24609-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16893095
|
Proteintech
24609-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Not expressed in the pons, thalamus, hypothalamus, hippocampus, caudate, putamen, frontal cortex, basal forebrain, midbrain or liver.Spezifikation
GPR58/TAAR2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q5QD17, Q5QD25, Q9P1P5 | |
209512, 294121, 9287 | |
GPR58/TAAR2 Fusion Protein Ag18939 | |
Primary | |
-20°C | |
TAAR2 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
G protein coupled receptor 58, GPR58, TAAR2, TaR 2, Trace amine receptor 2 | |
TAAR2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |