Learn More
Sartorius™ X100 FILTER 1292 580X580MM
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke:  Sartorius™ FT-2-210-580580
Artikelnummer. 11755096
  • 354.00 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Aschegehalt <0.01% according to DIN 540370
  • Nassfest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blatt
5 bis 8 μm
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
580 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
50 μm/s
1292
0,17 mm
580 mm L x 580 mm B
580 mm