Learn More
Graphitstab, 6.15 mm (0.242 Zoll) DM x 102 mm (4 in) Länge, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 Pc.
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Graphite rod |
Namenshinweis | 6.15mm (0.242 in.) dia. x 102mm (4 in.) long |
Hinweise zur Reinheitsqualität | AGKSP grade, ultra 'F' purity |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
MDL-Nummer | MFCD00144065 |
Menge | 50 Pc. |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Reinheit (%) | 99.9995% |