Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Die WypAll™
Marke: Kimberly-Clark™ 7775
272.38 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mehrzweckreinigungstücher, ideal für die Reinigung von Händen und die industrielle Routinereinigung von Werkzeugen und Maschinen
- WypAll™
Spezifikation
Reinigungs-Wischtuch | |
270 mm | |
270 mm | |
7.2 kg (15.87 lbs.) | |
270 x 270 mm | |
90 Blatt/Eimer, 6 Eimer/Karton |
23,97 in. | |
15.74 in | |
Papier | |
Grün | |
Zur Reinigung von Händen, Werkzeugen, Maschinen ohne Seife und Wasser, zum Schutz der Hände, zur Reduzierung der Hauttrockenheit, zur Verbesserung der Hygiene | |
Unsteril |