Learn More
IKA™ H 135.10 quadratischer Träger ohne Griff
Quadratischer Hohlträger aus eloxiertem Aluminium für eine Vielzahl von Rührplatten.
Marke:  IKA™ 0025000832
Artikelnummer. 15338807
  • 182.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Hohl, Konstruktion aus eloxiertem Aluminium.
  • Quadratisch
  • Temperaturbeständig
  • Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Rührern:
    • IKA-Platte (RCT Digital)
    • C-MAG HS 7 Steuerung
    • RCT 5 Digital
    • RET Control-visc
    • RET Control-visc, weiß
    • RH Basic
    • RH Basic, weiß
    • RH Digital
    • RH Digital, weiß
    • RCT Basic
    • RET Basic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verschiedene Rührer
Quadratisch
300 °C