Learn More
Erlab™ Halo Sense Smart Pollution-Sensor
Erlab™ Halo Sense Smart Pollution Sensor bietet kontinuierliche Filtration und Reinigung von Laborluft.
Spezifikation
Länge (metrisch) 2 m langes Kabel
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kontinuierliche Überwachung der Laborluftqualität für erhöhte Sicherheit für Laborpersonal
  • Energiesparmodus möglich
  • Smart Technology informiert in Echtzeit über Laborverschmutzungen
  • 181 x 181 x 67 mm dick
  • Einbringung: Befestigung über abnehmbare Platte: Wand, Tisch, Decke
  • eGuard App: Anwendung für Fernsteuerung und -überwachung
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Schnittstelle: Einfache gepulste/hörbare Signalkommunikation (deaktivierbar)
  • 80 bis 240 V, 50/60 Hz
  • Konnektivität über Ethernet-Port (RJ45-Kabel im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
2 m langes Kabel