Learn More
Hamilton™ Zubehör für PRP-C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen – Vorsäulenkartuschen-Kits
Vorsäulen schützen die HPLC-Säule und entfernen Partikelkontaminationen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben, wodurch die Lebensdauer der analytischen Säule verlängert wird
Marke:  Hamilton™ 79689
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15325074
  • 364.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
Die Vorsäulen sind modular aufgebaut, und der Austausch der Kassetten ist einfach und werkzeuglos. Kassettenhalter für Vorsäulen sind je nach Säule aus Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich. Beide Designs sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern.
Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar. Wie bei allen Vorsäulen sollten diese vor der analytischen Säule und nach dem Injektionsventil installiert werden.
Vorsäulen für HPLC-Säulen aus Edelstahl
  • Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 20 x 2.3 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 80 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Semiprep-/Präparative Vorsäulen für HPLC-Säulen aus Edelstahl
  • Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 20 x 4.6 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 332 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Vorsäulen für PEEK HPLC-Säulen
  • Gehäusematerial: Polyetheretherketon (PEEK) und Delrin
  • Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.25 mm Innendurchmesser, PEEK
  • Kassettenmaterialien: Zylinder: PEEK; Fritten: Titan; Frittenporösität: 2 μm
  • Kassettenabmessungen: 8.0 x 3.0 mm Innendurchmesser
  • Kassettenbettvolumen: 56 μ l
  • Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 13
20 mm
4.6 mm
Vorsäule für SemiPrep/Prep
12 bis 20 μm
5000 psi
1 Halter, 1 Kassette
Edelstahl 316