Learn More
Brady™ HandiMark™ Klebebänder
HandiMark™ Klebebänder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
Marke:  Brady™ 142280
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12840590
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • 8 bis 10 Jahre durchschnittliche Außenbeständigkeit bei Temperaturen von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C); einsetzbar auch bei Temperaturen von 0 °F (-18 °C)
Spezifikation
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Vinyl
Kennzeichnung der Einrichtung und Sicherheit
-40 bis +82 °C
15 m
50 mm
HandiMark Klebeband aus Vinyl für den Innen-/ Außeneinsatz
Rot
Klebeband
HandiMark Bänder – B-595 50 mm rot
Je 1
0.102 mm
2 in.