Learn More
HDAC2 Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1A3E4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL594-67165-100UL
Artikelnummer. 16801096
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The HDAC2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HDAC2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The HDAC2 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™594.
Spezifikation
Spezifikation
HDAC2
Monoclonal
CoraLite 594
100 μL
3066
IgG2b
Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
1A3E4
Mouse
Primary
Human, Mouse