Learn More
HDDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16632-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16816314
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
HDDC2
Polyclonal
Unconjugated
HDDC2
C6orf74, CGI 130, HD domain containing 2, HD domain containing protein 2, HDDC2, NS5ATP2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
361462, 51020, 69692
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3SXD3, Q7Z4H3
HDDC2
HDDC2 Fusion Protein Ag9971
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat