Learn More
HDLBP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15406-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16824564
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
HDLBP
Polyclonal
Unconjugated
HDLBP
HBP, HDL binding protein, HDLBP, PRO2900, VGL, Vigilin
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
110611, 3069, 64474
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.55 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q00341, Q8VDJ3, Q9Z1A6
Hdlbp
HDLBP Fusion Protein Ag7666
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat