Learn More
CVP Creative Vision Packaging™ HDPE-Behälter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 20 l |
Höhe (metrisch) | 380 mm |
Länge (metrisch) | 270 mm |
Material | HDPE |
Produkttyp | Behälter |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.