Learn More
Brand™ Rechteckige HDPE-Weithalsflaschen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 54
GL 80
Beschreibung
- Hergestellt aus lichtdurchlässigem HDPE.
- Manipulationssicherer Verschluss aus Polypropylen mit Versiegelungskonus mit Haltering.
- Platzsparend auf kleinen Theken, Tischen oder Schränken durch rechteckige Form.
- Ideal als Aufbewahrungsbehälter geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 4000 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Abmessungen (L x B x H) | 142 x 142 x 294 mm |
Enthält | Abnehmbarer Rückhaltering |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 142mm |
Breite (metrisch) | 294mm |
Gewindegröße (metrisch) | GL 80 |
Verschlussfarbe | Blau |
Closure Included | Ja |