Learn More
VITLAB™ X12 Industrieschaufel, HDPE, naturfarbig, 25ml, L=135mm
Marke:  VITLAB™ 40193
Artikelnummer. 10409392
  • 13.95 € / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Naturfarben. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 25mL
Länge: 135mm
Spezifikation
Spezifikation
Messschaufel
25 ml
135 mm
HDPE
Naturfarben