Learn More
Buerkle™ Eckige, enghalsige Flasche
Kostengünstige quadratische Flasche zum Verpacken und Lagern von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Marke: Buerkle™ 0331-0100
.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparent, bruchsicher, aus HDPE
- Spezieller Beschriftungsbereich für Etiketten oder manuelle Beschriftung
- Auslaufsicher
Spezifikation
100 mL | |
17,5 mm | |
43 mm | |
43 mm | |
Ja | |
78 mm |
Transparent | |
HDPE | |
1 | |
25 mm | |
Eng |