Learn More
Kautex™ Schraubhilfe/Schlüssel, passend für alle Verschlußgrößen, schwarz
Marke: Kautex™ 2000085102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Drei verschiedene Verschlussarten:Schraubverschlüsse PP schwarz. Mit 1,5mm PE-Schaumeinlage. Garantiert die Funktionalität und die Dichtigkeit der Flasche zum Schutz des Füllgutes
Originalitätsverschlüsse PP blau (mit Konusdichtung) oder PP rot (mit PE-Schaumeinlage). Garantiert die Sicherung des Füllgutes gegen unbefugte Erstentnahme. Das Öffnen kann einwandfrei festgestellt werden.
Volumen: Schraubhilfe für alle VerschlussgrössenmL
Spezifikation
Verschlüsse | |
00 mm | |
00 mm | |
Schraubenschlüssel |
HDPE | |
Ja | |
DIN 28 und DIN 80 |