Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 100 bis300 °C, Aluminiumlegierung
Form: Rechteckig; Größe: 20 x 14 in.
Marke: Gestigkeit Harry™ PZ72/230
3341.68 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Shape: Rectangle; Size: 20 x 14 in.Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
100°C bis 300°C | |
230 V |
20 x14 Zoll. | |
Rechteck | |
Heizplatte |