Learn More
Advantage-Lab™ Beheiztes Ultraschall-Wasserbad
Zuverlässige, anwenderfreundliche Geräte für feinste Reinigungsarbeiten. Advantage-Lab™ beheiztes Ultraschallwasserbad enthält einen Schallkopftank aus kavitationsfestem Edelstahl.
Marke:  Advantage-Lab™ AL04-12-230
Encompass
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15668855
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Messumformer-Behälter aus kavitationsbeständigem Edelstahl.
  • Edelstahlgehäuse.
  • Sandwich-Performance-Messumformersysteme.
  • Entgasungsfunktion zum effizienten Entfernen der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Laboranwendungen.
  • Automatische Entgasung z. B. nach dem Befüllen mit frisch gemischter Reinigungsflüssigkeit.
  • Anzeige der verbleibenden Reinigungszeit über Dioden.
  • Spritzwassergeschütztes Bedienfeld.
  • Automatische Abschaltung nach 12-stündigem Betrieb (wenn in diesem Zeitraum keine Tasten betätigt wurden) verhindert einen ungewollten Dauerbetrieb.
  • Elektronische Drehknöpfe.
Spezifikation
Spezifikation
12,75 l
400 W
278 x 365 x 321 mm
230 V
30 °C bis 80 °C
Rostfreier Stahl
7,5 kg
50/60 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.