Learn More
HEPES, ≥ 99 % (Trockenbasis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Marke:  Thermo Scientific J16926.30
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15865158
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Chemische Identifikatoren
7365-45-9
238.30
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
C8H18N2O4S
MFCD00006158
N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
CHEBI:42334
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
HEPES
∼236°C (decomposition)
250 g
C8H18N2O4S
Kunststoffflasche
N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
238.30
CHEBI:42334
≥99%
7365-45-9
Kristallpulver
Trockene Basis
MFCD00006158
883043
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
23831
238.3
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation