Learn More
Heptanophenon, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Heptanophenone |
Namenshinweis | 98+% |
Schmelzpunkt | 17°C |
Farbe | Gelb |
Dichte | 0.9400g/mL |
Siedepunkt | 155°C (15.0 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Heptanophenone