Learn More
Thermo Scientific™ HERAfreeze™ -40 °C-Ultratiefkühltruhen der HFC Serie
Lagern Sie Ihre Proben flexibel und zuverlässig mit einer umfangreichen Auswahl an Gestellsystemen für maximale Probenlagerkapazität.
Beschreibung
Lagern Sie Proben flexibel und zuverlässig mit Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFC −40 °C Tiefkühlgeräten mit besonders niedrige Temperaturen. Diese Tiefkühlschränke sind in vier praktischen Größen und mit einer breiten Palette an Racksystemen erhältlich und bieten die gleichen Probenschutzfunktionen wie die HERAfreeze™ HFU-B Tiefkühlschränke.
Eigenschaften:- Leicht anzuwendendes Mikroprozessor-Bedienfeld
- 12-stellige alphanumerische LED-Anzeige, die Sollwerte, Systemstatusmeldungen und Alarmmeldungen ausgibt
- Zugriffscode zum Schutz der eingestellten Sollwerte
- Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
- 127 mm (5 in.) dicke Polyurethan-Schaumisolierung
- Optionaler integrierter Datenschreiber oder Datenlogger für fortlaufende Überwachung
- Innenraum aus Edelstahl
- Leicht herausnehmbarer Luftfilter
- Ergonomischer, abschließbarer Türgriff
- Praktische Innenabdeckungen minimieren das Risiko, dass die Proben der Raumtemperatur ausgesetzt sind.
- Innendeckel schützen bei der Entnahme einzelner Proben die restlichen in anderen Bereichen des Geräts gelagerten Proben vor Temperaturverlust.
- Das Tiefkühlgerät besitzt sowohl eine RS-232-Schnittstelle als auch 4-20 mA-Analogausgänge für unabhängige Überwachungssysteme und Schreiber
- Durch äußerst robuste, arretierbare Doppellaufrollen leicht zu bewegen.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns