Learn More
HES5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen HES5
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16852035
Unterlagen ansehen
Proteintech
22666-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16842035
Unterlagen ansehen
Proteintech
22666-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Hairy and Enhancer-of-split homologues 5 (HES5) isa helix-loop-helix transcriptional factor that negatively regulates cell differentiation during embryogenesis. It contains one basic helix-loop-helix (bHLH) domain and one Orange domain. HES5 is reported to be a down stream effector of the Notch Signaling Pathway and is expressed in advanced ovarian serous adenocarcinomas as well as in cervical squamous carcinoma. Reports also suggest that HES5 is abundantly expressed in osteoarthritis along with Notch1 and Jagged1.
Spezifikation
Spezifikation
HES5
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P70120, Q03062, Q5TA89
15208, 388585, 79225
HES5 Fusion Protein Ag18270
Primary
-20°C
HES5
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
bHLHb38, Hairy and enhancer of split 5, HES5, Transcription factor HES 5
HES5
IgG
Antigen Affinity Chromatography