Learn More
Greiner Bio-One Hochwertige Pipettenspitzen aus Polypropylen
Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen für optimale Leistung und Passform. ™Die Pipettenspitzen aus hochwertigem Polypropylen von Greainer BioONE eignen sich ideal für Gilson™ Pipetman Modelle.
Marke: Greiner Bio-One 739261
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Bruchfestigkeit, formstabil, hitzebeständig bis ca. 140 °C, kältebeständig bis -190 °C
- Autoklavierbar
- Frei von Schwermetallen
- Entspricht ISO 9001
- Geprüft auf Übereinstimmung mit der internationalen Norm DIN ISO 8655
- Das Spitzenende ist abgeschrägt, so dass weniger Flüssigkeit auf der Pipettenspitze verbleibt, die Kontaktfläche der pipettierten Flüssigkeiten reduziert wird und die Pipettiergenauigkeit steigt
- Ideal geeignet für Gilson® Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
Spezifikation
10 bis 200 μl | |
Autoklavierbar | |
Bulk | |
Eppendorf Pipetten, Gilson™ Pipetman™ P200, Gilson™ Pipetman™ P100, Gilson™ Pipetman™ P20 |
Gelb | |
ISO 9001, DIN ISO 8655 | |
96/Pk. | |
Polypropylen |