Learn More
Grant Instruments™ Hochtemperaturheizblock
Ermöglicht eine Temperaturregelung ohne Flüssigkeitsbedarf und reduziert das Kontaminationsrisiko. Das Grant Instruments™ Hochtemperatur-Blockheizgerät eignet sich ideal für Situationen, in denen die Verwendung eines Bades nicht wünschenswert ist.
Marke:  Grant Instruments™ BT5D-16
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11430928
  • 4905.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Die robuste Konstruktion gewährleistet lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Digitaler Regler zur präzisen und reproduzierbaren Temperatureinstellung
  • Schutz der Anwender, wertvoller Proben und des Arbeitsplatzes durch die einstellbare Übertemperaturabschaltung
  • Auswahl zwischen zwei Modellen mit unterschiedlichen Blockkapazitäten: BT5D-16 für Röhrchen 38 x 16 mm und BT5D-26 für Röhrchen 22 x 26 mm (weitere Größen erhältlich)
  • Temperaturbereich von -10 bis 400 °C
  • Stabilität ±0.5 °C, Gleichförmigkeit 1 %
  • Zeitgesteuerter oder Dauerbetrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Digital
38
Trockenbadblock
0.01 °C
190 mm
75 mm
38 x 16mm-Röhrchen
Raumtemperatur +10 °C bis 400 °C
±0,5 °C
1 bis 9999 min
140 mm