Learn More
Nabertherm™ Hochtemperatur-Rohrofen RHTC
Kompakte Röhrchenöfen mit SiC-Stabheizung und integrierter Schaltanlage und Steuerung. Die hochwertige Faserisolierung sorgt für schnelle Heiz- und Kühlzeiten, während die parallel zum Arbeitsrohr installierten SiC-Heizstäbe eine hervorragende Temperaturgleichförmigkeit gewährleisten.
7370.00 € - 13160.00 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1500 °C
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Reglertyp Abmessungen (L x B x H) außen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Reglertyp Abmessungen (L x B x H) außen Preis Menge & Verfügbarkeit  
17398099
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
RC182L5A
Gehäuse B510 430 x 600 x 580 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
17308109
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
RC182O5A
Gehäuse C550 430 x 600 x 580 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
17318109
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
RC282L5A
Gehäuse B510 430 x 820 x 580 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
17328109
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
RC282O5A
Gehäuse C550 430 x 820 x 580 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
17338109
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
RC382L5A
Gehäuse B510 430 x 1075 x 580 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
17348109
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
RC382O5A
Gehäuse C550 430 x 1075 x 580 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1500 °C
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Aktive Kühlung des Gehäuses sorgt für niedrige Oberflächentemperaturen
  • Typ S-Thermoelement
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Vorbereitet für die Montage von Arbeitsrohren mit wassergekühlten Flanschen
  • Keramikrohr, Qualität C 799
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
1500 °C
80 mm