Learn More
Syngene™ HILED-Beleuchtung (GM), Upgrade
GREENER_CHOICE
HILED-Beleuchtungs-Upgrade von RGB oder RIR, konzipiert für den Zusatz von UV, Far Red, Rot, Grün oder Blau.
1072.17 € - 7671.88 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) GM-HILED-RGB oder GM-HILED-RIR
Produkttyp Beleuchtung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17182496
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Syngene™
GM-HILED-RGBUV
Rot, Grün, Blau, UV
7671.88 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17192496
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Syngene™
GM-HILED-UPGD-FR
Fern-Rot
2339.87 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16327565
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Syngene™
GM-HILED-UPGD-UV
UV
1072.17 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erforderliche Ausrüstung: GM-HILED-RGB oder GM-HILED-RIR
  • Beutel mit Teilen, die von einem Fachmann angebracht werden sollen
  • Funktioniert nur mit GBOX mini
Spezifikation
Spezifikation
GM-HILED-RGB oder GM-HILED-RIR
Beleuchtung