Learn More
Histamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10557600
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 51-45-6 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-45-6
Summenformel C5H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 111.15
MDL-Nummer MFCD00005210,MFCD00128939
InChI-Schlüssel NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine
PubChem CID 774
ChEBI CHEBI:18295
IUPAC-Name 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethanamin
SMILES NCCC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Histamine
Schmelzpunkt 83°C to 84°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 167°C (0.8 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 4756
Formelmasse 111.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Histamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.