Learn More
HMBS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | HMBS |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16803624
|
Proteintech
14797-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16893614
|
Proteintech
14797-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
PBGD (porphobilinogen deaminase), also designated hydroxymethylbilane synthase, is a cytoplasmic enzyme found in the heme synthesis pathway. PBGD belongs to the HMBS (hydroxymethylbilane synthase) family. Deficiency of PBGD causes errors in pyrrole metabolism, which in turn leads to an inherited autosomal disorder called acute intermittent porphyria (AIP). AIP is characterized by acute attacks of neurological dysfunctions with hypertension, tachycardia, peripheral neurologic disturbances, abdominal pain and excessive amounts of aminolevulinic acid and porphobilinogen in the urine.Spezifikation
HMBS | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P08397, P19356, P22907 | |
15288, 25709, 3145 | |
HMBS Fusion Protein Ag6509 | |
Primary | |
-20°C | |
HMBS |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HMBS, hydroxymethylbilane synthase, PBG D, PBGD, Porphobilinogen deaminase, Pre uroporphyrinogen synthase, UPS | |
Hmbs | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |