Learn More
HNRNPR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen HNRNPR
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16803994
Unterlagen ansehen
Proteintech
15018-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16893984
Unterlagen ansehen
Proteintech
15018-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
This gene belongs to the subfamily of ubiquitously expressed heterogeneous nuclear ribonucleoproteins (hnRNPs). The hnRNPs are RNA binding proteins and they complex with heterogeneous nuclear RNA (hnRNA). These proteins are associated with pre-mRNAs in the nucleus and appear to influence pre-mRNA processing and other aspects of mRNA metabolism and transport. While all of the hnRNPs are present in the nucleus, some seem to shuttle between the nucleus and the cytoplasm. The hnRNP proteins have distinct nucleic acid binding properties. The protein encoded by this gene has three repeats of quasi-RRM domains that bind to RNAs and also contains a nuclear localization motif. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
HNRNPR
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
O43390
10236, 319110, 74326
HNRNPR Fusion Protein Ag7028
Primary
-20°C
HNRNPR
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
hnRNP R, HNRNPR, HNRPR
Hnrnpr
IgG
Antigen Affinity Chromatography